Merck
03550
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
1,2-Diaminoethane
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 214,00
1 L
US$ 555,00
2.5 L
US$ 1.250,00
US$ 214,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 214,00
1 L
US$ 555,00
2.5 L
US$ 1.250,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
605263
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39030201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 214,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
grado
absolute
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
716 °F
lim. expl.
16 %
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble at 
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clave InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... FNTA(2339)
Categorías relacionadas
Descripción general
Ethylenediamine is a linear aliphatic diamine, widely used as a building block in organic synthesis.[1][2] It readily forms heterocyclic imidazolidine derivatives, because of its bifunctional nature, having two amines.[3] Ethylenediamine is also utilized as a raw material for the synthesis of chelating agents, polymers, agrochemicals and pharmaceutical intermediates.[1][2][4][3]
Aplicación
Ethylenediamine can be employed as:
  • A reactant in the synthesis of water-swellable polyurethane urea gels by copolymerization.[5]
  • A solvent along with dodecanethiol in the preparation of CdS nanowires by solvothermal method.[6]
  • A chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.[7]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis, cytotoxicity, and antileishmanial activity of N, N'-disubstituted ethylenediamine and imidazolidine derivatives
de Carvalho GSG, et al.
TheScientificWorldJournal, 10(51), 1723-1730 (2010)
Solvothermal synthesis of CdS nanowires in a mixed solvent of ethylenediamine and dodecanethiol
Xu Dan, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 109(30), 14344-14349 (2005)
Low temperature route towards new materials: solvothermal synthesis of metal chalcogenides in ethylenediamine
Li J, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 190, 707-735 (1999)
Synthesis and characterization of water-swellable polyurethane urea gels containing allyloxy groups. I.
Gustafson I and Flodin P
Reactive Polymers, 12(3), 297-303 (1990)