Merck
296856
Sigma-Aldrich
Diisopropyl ether
anhydrous, 99%, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
Isopropyl ether
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 80,60
1 L
US$ 271,00
US$ 80,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 80,60
1 L
US$ 271,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731256
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
68-69 °C (lit.)
US$ 80,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
827 °F
contiene
stabilizer
lim. expl.
1-21 %, 100 °F
impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
índice de refracción
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Diisopropyl ether may be used as a solvent for the recrystallization of compounds such as N-hydroxysuccinimide esters of acylamino acids[1], 2-acetyl-1,3-cyclopentanedione[2] and cis-1,2-cyclohexanediol.[3]
Otras notas
The article number 296856-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 296856-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Smart morpholine-functional statistical copolymers synthesized by nitroxide mediated polymerization
Lessard BH, et al.
Polymer, 53(25), 5649-5656 (2012)
Catalytic osmium tetroxide oxidation of olefins: cis-1,2-cyclohexanediol
VanRheenen V, et al.
Organic Syntheses, 58, 43-43 (1978)
2-Acetyl-1,3-cyclopentanedione
Merenyi F and Nilsson M
Organic Syntheses, 52, 1-1 (1972)
Atmospheric chemistry of automotive fuel additives: diisopropyl ether.
Wallington TJ, et al.
Environmental Science & Technology, 27(1), 98-104 (1993)
Single stage synthesis of diisopropyl ether-an alternative octane enhancer for lead-free petrol.
Heese FP, et al.
Catalysis Today, 49(1), 327-335 (1999)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf