Documentos clave
02665
Supelco
Aluminum oxide on TLC-plates
aluminum oxide matrix, binder, Organic, fluorescent indicator: no, L × W 20 cm × 20 cm
Sinónimos:
Analtech TLC Uniplates: Alumina matrix
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiales
alumina matrix
aluminum oxide matrix
glass support
glass support
Nivel de calidad
Características
binder Organic
fluorescent indicator: no
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
tamaño
250 μm
tamaño de partícula
11.0-14.0 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Descripción general
Produced using a slurry containing calcium sulfate hemihydrate as a binder.
Otras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105713
Información legal
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)