Merck
02351
Supelco
Poly(methacrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 1,270
Sinónimos:
Poly(sodium methacrylate)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 422,00
US$ 422,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 422,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 422,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~1100
Mp ~1250
Mw ~1270
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.15
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Poly(methacrylic acid sodium salt) is used as an analytical standard in the development of nebulized amphotericin B-polymethacrylic acid nanoparticles for use as pre-exposure prophylaxis agents to deliver anti-microbial drugs to the lung and inhibition of fungal infections caused by Aspergillus species.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Nebulised amphotericin B-polymethacrylic acid nanoparticle prophylaxis prevents invasive aspergillosis
Shirkhani K, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 11(5), 1217-1226 (2015)