01913
2-Ethoxyethyl acetate
certified reference material, TraceCERT®
Sinónimos:
1-Acetoxy-2-ethoxyethane, Cellosolve® acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.6 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
715 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
13 %
condiciones de almacenamiento
under inert gas
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)