Merck
01032
Sigma-Aldrich
Acetyl coenzyme A trisodium salt
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Acetyl-S-CoA Na3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H35N7Na3O17P3S
Número de CAS:
Peso molecular:
875.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
Ensayo
≥90% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Review
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E.R. Stadtman
Reflections on Biochemistry: Proc. Int. Symp. Enzym. Mech. Biosynth. Cell Funct., 161-161 (1976)