MABN691
Anti-GPI Antibody, clone 1B7D7
ascites fluid, clone 1B7D7, from mouse
Sinónimos:
Glucose-6-phosphate isomerase, Autocrine motility factor, Neuroleukin, Phosphoglucose isomerase, Phosphohexose isomerase, Sperm antigen 36
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B7D7, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NLK(51701)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescent Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GPI in L-02 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GPI in HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates.
Descripción de destino
Nota de análisis
HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable