Merck
00194
Sigma-Aldrich
ACES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinónimos:
N-(Carbamoilmetil)taurina, Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico, Ácido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetanosulfónico
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 711,00
US$ 711,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 711,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.20
Beilstein:
2253770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 711,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (T)
Formulario
powder or crystals
técnicas
electrophoresis: suitable
impurezas
insoluble matter, passes filter test
residuo de ign. (900 °C)
≤0.05%
pérdida
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
intervalo de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.008
λ: 280 nm Amax: 0.005
cadena SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
Clave InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
ACES, or N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. ACES has been used in a study to determine the levels of ibuprofen and flurbiprofen in pharmaceuticals by capillary zone electrophoresis.
Otras notas
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.93-7.83, useful range 6.4-7.4)[1]; An efficient separator (pH gradient of less than 1 pH unit) in the resolution of protein systems by IEF[2]; Improves phenotyping of α1-antitrypsin by isoelectric focusing on agarose gel[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Comparison of three buffers used in the formulation of buffered charcoal yeast extract medium
Edelstein, P.H. and Edelstein, M.A.
Journal of Clinical Microbiology, 31, 3329-3330 (1991)
Rafifa Hamoudová et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 41(4), 1463-1467 (2006-05-12)
Capillary zone electrophoresis with spectrophotometric detection was used for the determination of ibuprofen (IB) and flurbiprofen (FL) in pharmaceuticals. The separation was carried out in a fused silica capillary (60 cm x 100 microm i.d. effective length 45 cm) at
Rabindra N Roy et al.
Journal of solution chemistry, 38(4), 471-483 (2010-02-18)
The values of the second dissociation constant p
D.D. Perrin et al.
Buffers for pH and Metal Ion Control, 43-43 (1974)
P. Gill
Electrophoresis, 6, 282-282 (1985)