Merck
00043
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-O-benzyl-Nα-methyl-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H27NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
385.45
Beilstein/REAXYS Number:
2913415
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystalline
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN([C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H27NO5/c1-22(2,3)28-21(26)23(4)19(20(24)25)14-16-10-12-18(13-11-16)27-15-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
FSNRGORPOYPIJC-IBGZPJMESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)