40-4001
Methyl orange-xylene cyanole FF solution
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
availability
available only in Japan
Suitability
for titration
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)