Documentos clave
30-5350
Sigma-Aldrich
Tuerk′s reagent
Sinónimos:
Tuerk solution
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
liquid
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
Suitability
leukocytometry
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)