Merck
28-5009
Sigma-Aldrich
Starch solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
~1 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
Idoneidad
for titration
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)