28-3960
Sodium pyrophosphate decahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?