Merck
S6422
Sigma-Aldrich
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate
BioXtra, 99.0-103.0%
Sinónimos:
Pyrophosphate inorganic, Sodium diphosphate tetrabasic, Tetrasodium pyrophosphate
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 65,20
500 G
US$ 232,00
US$ 65,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 65,20
500 G
US$ 232,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na4P2O7 · 10H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
446.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 65,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
99.0-103.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
solubilidad
H2O: 0.5 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate functions as a sequestering, clarifying, buffering agent and water softener.[1] It is used as an emulsifier, pH buffer and dough conditioner. Sodium pyrophosphate tetrabasic acts as a thickening agent in puddings and tartar control agent in toothpaste.[2]
Aplicación
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate has been used:
  • for pyrophosphate hydrolysis and quantification[3]
  • as a component of extraction buffer to homogenize liver[4]
  • as a component of cell lysis buffer for western blotting[5]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Defective lysosomal clearance of autophagosomes and its clinical implications in nonalcoholic steatohepatitis
Wang X, et al.
Faseb Journal, 32(1), 37-51 (2017)
Why There's Antifreeze in Your Toothpaste: The Chemistry of Household Ingredients (2007)
Leptin, BMI, and a metabolic gene expression signature associated with clinical outcome to VEGF inhibition in colorectal cancer
Pommier AJC, et al.
Cell Metabolism, 23(1), 77-93 (2016)
A Consumerys Dictionary of Household, Yard and Office Chemicals: Complete Information About Harmful and Desirable Chemicals Found in Everyday Home Products, Yard Poisons, and Office Polluters (2007)
Hydrolysis of Extracellular Pyrophosphate increases in post-hemodialysis plasma
Azpiazu D, et al.
Scientific reports, 8 (2018)