24-5240
Fosfato de potasio dibasic
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
granular
disponibilidad
available only in Japan
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?