Merck
24-2740
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentachloride
CP
Sinónimos:
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Fórmula lineal:
PCl5
Número de CAS:
Peso molecular:
208.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
CP
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
1 (5 g/L)
cadena SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Clave InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xinlin Du et al.
Analytical biochemistry, 372(2), 213-221 (2007-10-30)
A method to determine 18 O kinetic isotope effects (KIEs) in the hydrolysis of GTP that is generally applicable to reactions involving other nucleotide triphosphates is described. Internal competition, where the substrate of the reaction is a mixture of 18