24-0450
Paraffin wax
SAJ first grade, mp 66-68 °C
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
66-68 °C
Clave InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)