Documentos clave
23-0725
Sigma-Aldrich
Orcein acetate stain solution
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
liquid
availability
available only in Japan
Suitability
nuclear staining
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)