19-1330
2- Mercaptoetanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
β-Mercaptoetanol, 2- Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenglicol
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
2.69 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
lim. expl.
18 %
disponibilidad
available only in Japan
concentración
14.3 M (pure liquid)
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
densidad
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,Heart
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?