19-0070
Magnesio
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
temp. de autoignición
950 °F
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
disponibilidad
available only in Japan
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?