Merck
15-0685
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
SAJ special grade, ≥97.0%
About This Item
Fórmula lineal:
ICl3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥97.0%
grado:
SAJ special grade
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
Clave InChI
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)