13-1700
Hydrochloric acid
1 M
Sinónimos:
Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido clorhídrico solution, 1 M
grado
reagent
presión de vapor
190 mmHg ( 25 °C)
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1 M
1 N
bp
100 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.