Merck
09-0615
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
≥95.0%
Sinónimos:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20BrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
394.31
Beilstein:
3642536
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161505
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0%
disponibilidad
available only in Japan
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Clave InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethidium bromide (EtBr) is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis. The fluorescence of EtBr increases 21-fold upon binding to double-stranded RNA and 25-fold on binding double-stranded DNA so that destaining the background is not necessary with a low stain concentration (10 μg/ml). Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids. It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA. Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase.
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
Idoneidad
for biological purposes
Reconstitución
Para la coloración de un gel después de electroforesis diluya una muestra de la solución madre hasta 0,5 μg/ml con agua e incube el gel durante 15 a 30 min. La decoloración no suele ser necesaria, pero puede llevarse a cabo durante 15 minutos si es preciso disminuir el fondo. Las bandas de ADN pueden detectarse en una caja de luz UV (254 nm de longitud de onda). También puede incorporarse bromuro de etidio en el gel para que actúe como tampón (0,5 μg/ml) y visualizarse inmediatamente por electroforesis.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bobo W Mok et al.
PloS one, 3(4), e1982-e1982 (2008-04-24)
Antigenic variation is a subtle process of fundamental importance to the survival of a microbial pathogen. In Plasmodium falciparum malaria, PfEMP1 is the major variable antigen and adhesin expressed at the surface of the infected erythrocyte, which is encoded for
Ulrich Braunschweig et al.
Genome research, 24(11), 1774-1786 (2014-09-27)
Alternative splicing (AS) of precursor RNAs is responsible for greatly expanding the regulatory and functional capacity of eukaryotic genomes. Of the different classes of AS, intron retention (IR) is the least well understood. In plants and unicellular eukaryotes, IR is
Wenfang Peng et al.
Nucleic acids research, 43(1), 406-417 (2014-12-17)
CRISPR-Cas systems provide a small RNA-based mechanism to defend against invasive genetic elements in archaea and bacteria. To investigate the in vivo mechanism of RNA interference by two type III-B systems (Cmr-α and Cmr-β) in Sulfolobus islandicus, a genetic assay
Alexandra C I Depelsenaire et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(9), 2361-2370 (2014-04-10)
Vaccines delivered to the skin by microneedles-with and without adjuvants-have increased immunogenicity with lower doses than standard vaccine delivery techniques such as intramuscular or intradermal injection. However, the mechanisms underlying this skin-mediated "adjuvant" effect are not clear. Here, we show
Patrick Seitz et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004066-e1004066 (2014-01-07)
The DNA uptake of naturally competent bacteria has been attributed to the action of DNA uptake machineries resembling type IV pilus complexes. However, the protein(s) for pulling the DNA across the outer membrane of Gram-negative bacteria remain speculative. Here we