05-0300
Cadmium sulfate 8/3-hydrate
SAJ super special grade, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ super special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
[Cd++].[Cd++].[Cd++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Cd.3H2O4S.8H2O/c;;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
AGHQMAQBLOTWPQ-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Bone,Kidney,Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?