229938
Sodium nitrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Chile salpeter
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
solid
mp
306 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 874 g/L at 20 °C
grupo funcional
nitrate
cadena SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)