Documentos clave
03-0660
Sigma-Aldrich
Beef tallow
CP
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
grade
CP
availability
available only in Japan
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
606.2 °F
flash_point_c
319 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)