01-4970
Ammonium phosphate monobasic
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
presión de vapor
<0.000 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?