01-4350
Hidróxido de amonio solution
SAJ first grade, 25.0-27.9% NH3
Sinónimos:
Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
form
liquid
expl. lim.
27 %
availability
available only in Japan
concentration
25.0-27.9% NH3
pH
11.7 (20 °C)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?