10982962001
Roche
N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase Standard (NAG Standard)
from beef kidney
Sinónimos:
NAG standard
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine kidney
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
actividad específica
~20 mU/mL
envase
pkg of 5 × 3 mL (5 x 400 μg)
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
activity assay: suitable
color
white to light yellow
solubilidad
water: soluble
aplicaciones
life science and biopharma
temp. de almacenamiento
20-25°C
Descripción general
N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase is a high molecular weight lysosomal enzyme existing as two isofomrs, Isoenzyme-A and Isoenzyme-B. It is present in human kidney. It has high molecular weight. It is highly active in renal proximal tubular cells. It has been reported that overexpressed urine-NAG reflects the proximal tubular dysfunction of the kidney.[1]
Aplicación
Definición de unidad
Nota de preparación
Stability of the standard solution
The solution is stable for at least 1 month stored at 2 to 8 °C, protected from light.
Reconstitución
Dissolve contents of one bottle with 3 ml double distilled water, close bottle and wait for 5 minutes. Dissolve contents completely by gentle swirling. Avoid creating foam.
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?