05480647001
Roche
COT Human DNA, Fluorometric Grade
solution, pkg of 1 mg
Sinónimos:
COT Human DNA, DNA
Seleccione un Tamaño
US$ 603,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 603,00
Productos recomendados
origen biológico
human placenta (DNA)
Nivel de calidad
Formulario
solution
envase
pkg of 1 mg
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
1.0-1.5 mg/mL
impurezas
HCV/HBV, none detected
HIV 1/2, none detected
color
colorless
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Aplicación
- Nucleic acid labeling and detection
- DNA Microarray applications such as comparative genome hybridization and sequence capture
- Complex hybridization of human nucleic acids like FISH
Características y beneficios
- Improve specificity by blocking unspecific nucleic acid motifs using high concentrations of double-stranded, repetitive, human DNA.
- Achieve consistent and reliable results using fluorometrically quantified COT Human DNA, for preferentially detecting dsDNA.
- Use COT Human DNA that has been tested using DNA microarrays and comparative genome hybridization (CGH).
Calidad
For quality assessment in the CGH application, target sequences located on the X-chromosome are compared in male and female genomic DNA samples. The donor material for this product was tested for HBs antigen and for the presence of antibodies to HIV-1, HIV-2, HCV, and found to be negative.
Secuencia
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?