ZWDK5L100
Kit de distribución a máquinas lavadoras
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, left, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
About This Item
Productos recomendados
uso
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Milli-Q®
Parámetros
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.2 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 230 V pump)
Al × An × P
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
compatibilidad
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
Categorías relacionadas
Descripción general
- Este kit de distribución a la lavadora es una solución rentable basada en bombas diseñada para suministrar a los aparatos del laboratorio una fuente constante de agua purificada presurizada de gran calidad.
- El diseño compacto y liso del kit permite una fácil instalación donde más le convenga (montaje mural, sobre la mesa de trabajo o debajo de ella).
- Esta versión del lado izquierdo es para la instalación de su depósito en el lado izquierdo, ya que tiene la entrada de agua a su derecha y una salida de agua presurizada a la izquierda.
Aplicación
Características y beneficios
- Solución rentable que garantiza el suministro de agua purificada presurizada a los aparatos de laboratorio comunes con un caudal de hasta 16,2 l/min a 15 psi (1 bar).
- Tamaño reducido.
- Funcionamiento silencioso.
- Inicio/parada automático del flujo de agua al aparato garantizado por un interruptor de presión integrado.