For the MPGL04001 filter, sterilization details can be found in the Certificate of Quality, which confirms that 3 autoclave cycles of 90 minutes at 123°C can be performed.
MPGL04001
Filtro Millipak® 40
0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense for the Alpha-Q and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Sinónimos:
Filtro Millipak®
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Millipak®
diám. conexión a entrada
1/4 in.
diám. conexión a salida
1/4 in.
impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤1.5 mg/device
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
NPT inlet connection
outlet hose barb
compatibilidad
for use with Alpha-Q
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Características y beneficios
- Las membranas de filtración Millipak® se fabrican con membranas de PVDF Durapore®, que proporcionan caudales y rendimientos elevados, pocos extraíbles y amplia compatibilidad química.
- La membrana descansa sobre un disco de plástico rígido con canales que aseguran un elevado flujo del agua y resistencia a las variaciones de presión sin riesgo de ruptura de la membrana.
- Las membranas de filtración Millipak® utilizan un exclusivo diseño de discos apilados limpios que permite un volumen de retención y eliminación de partículas mínimos.
- Se conectan a la salida del punto de suministro de agua, como a los POD de los sistemas de purificación de agua Milli-Q®.
- La campana protectora protege contra la intrusión de contaminación bacteriana del aire durante la dispensación.
- Fácil mantenimiento: el filtro se coloca y se sustituye con facilidad.
Otras notas
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: Análisis generales de laboratorio
- Indicaciones de uso: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
- Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Nota de preparación
Nota de análisis
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Los clientes también vieron
-
Can these filters be sterilised by Gamma irradiation?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.