Documentos clave
XX8000N24
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D.x 7.6 m, 30 psi, Norprene
Peristaltic pump use
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Norprene® TPE
Nivel de calidad
Parámetros
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
4.8 mm (0.1875 in.)
Longitud
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Categorías relacionadas
Aplicación
Peristaltic pump use
Nota de preparación
Sterilization Method
Not autoclavable
Información legal
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.