Documentos clave
XX42RES01
Millipore
Reservoir, 500 mL, for LabScale
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Nivel de calidad
Altura
25.4 cm (10 in.)
Longitud
44 cm
Anchura
20 cm
Categorías relacionadas
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany