Documentos clave
XX42PMINI
Millipore
Portacasetes Pellicon® Mini
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Anchura
11.4 cm (4.5 in.)
Profundidad
14 cm (5.5 in.)
peso
5 kg (11 lb)
Adaptador
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
Categorías relacionadas
Descripción general
El portacasetes Pellicon® Mini tiene un diseño simple que hace que el desarrollo de procesos y la fabricación farmacéutica a pequeña escala sean sencillos y eficientes.
El soporte Pellicon® Mini opera de una a tres casetes Pellicon® 2 Mini en paralelo o casetes Pellicon® 3. Este soporte sanitario se aprieta con una pequeña llave dinamométrica para comprimir las casetes entre una placa distribuidora que transporta los líquidos dentro y fuera de las casetes y una placa final que sella las casetes entre sí.
El soporte Mini se ha diseñado para el desarrollo de procesos y la fabricación farmacéutica de pequeño volumen.
Características y beneficios
El portacasetes Pellicon® Mini está diseñado para el desarrollo de procesos y la fabricación farmacéutica de pequeños volúmenes.
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.