Documentos clave
XX30025RK
Millipore
Kit de piezas de repuesto de microjeringa de 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
Kit de piezas para microjeringa, Kit de repuesto de microjeringa, Piezas de jeringa de 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
compatibilidad
for use with Microsyringe 25
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
¡Fabrique su propio filtro de jeringa! Los portafiltros de microjeringa y Swinnex le permiten la flexibilidad de seleccionar el tipo y el diámetro de membrana más apropiados para su aplicación. Para esterilización por filtración, esterilice en autoclave sus portafiltros con la membrana colocada. Ultralimpie o esterilice pequeños volúmenes de líquidos dispensados con una jeringa o instálelos en línea para filtrar volúmenes más grandes.
Características y beneficios
•Disponibles en dos tamaños para una amplia gama de volúmenes de proceso
•La construcción de acero inoxidable duradera garantiza años de uso, reduciendo los residuos de los filtros de jeringa desechables
•Esterilizable en autoclave con el filtro colocado para filtración esterilizante
Aplicaciones:
Ultralimpieza o esterilización de líquidos
XX3001200 Portafiltro Swinny de 13 mm, acero inoxidable
XX3002500 Portafiltro de microjeringa de 25 mm, Luer-Lok, acero inoxidable
XX3002514 Portafiltro de microjeringa de 25 mm, NPTF, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX30012RK Kit de piezas de repuesto Swinny de 13 mm
XX30025RK Kit de piezas de repuesto microjeringa de 25 mm
Aplicación
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Componentes
Incluye (2) juntas tóricas de PTFE, (2) juntas de la pantalla de soporte, (2) pantallas de soporte de acero inoxidable, (1) llave