Documentos clave
VSWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
pore size 0.025 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinónimos:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.025 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
Microdialysis of DNA and proteins
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Parámetros
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
293 mm
grosor
105 μm
extraíbles gravimétricos
1.5%
índice de refracción
n/D 1.5
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.025 μm pore size
72 % porosity
punto de burbuja
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Descripción general
Filter Code: VSWP
Aplicación
Microdialysis of DNA and proteins
Otras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3