Documentos clave
UFC30DV25
Millipore
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 0,5 ml
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinónimos:
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 5 μL
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Ultrafree®
Parámetros
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
45 mm
Diámetro
10.6 mm
filtración área
0.2 cm2
volumen de trabajo
0.5 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.65 μm pore size
aplicaciones
sample preparation
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las unidades de centrífuga Ultrafree®-MC (0,5 ml) y Ultrafree-CL (2 ml) son filtros desechables de un solo uso que se emplean para eliminar partículas de las disoluciones biológicas acuosas. Estas unidades se presentan en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0,1 a 5,0 µm) para una filtración rápida y un rendimiento muy reproducible. También hay unidades pre-esterilizadas. Uso en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y de 15 ml (–CL).
•Cinco tamaños de poro diferentes, desde 0,1 hasta 5,0 µm
•También disponemos de unidades preesterilizadas
•Rápida filtración y rendimiento muy reproducible
•Uso en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml
Aplicaciones
•Eliminación de las partículas y los precipitados de las muestras acuosas y algunas disueltas en disolvente
•Ideal para utilizar con disoluciones proteicas y de ácidos nucleicos.
Tipo de filtro: Microfiltración
Aplicación
PVDF hidrófila, tamaño de poro 0,65 µm, 0,5 ml de volumen, no estéril
Rotor de microcentrífuga de ángulo fijo, fuerza centrífuga máxima 12 000 g
Forma física
Código de colores: Morado
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany