TMS-016
Fetal Bovine Serum
US Origin, HL-1 Cell Screened FBS, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine fetus
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; sterile-filtered
Línea del producto
FBS Select
Formulario
liquid
origen
USA origin
técnicas
cell culture | mammalian: suitable (cell culture)
impurezas
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Calidad
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenido relacionado
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.