Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate, 0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n
matrix
Isopore™
pore size
0.1 μm pore size, 4.18 % porosity
bubble point
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Application
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| pore size 0.1 μm pore size, 4.18 % porosity | pore size 0.1 μm pore size, 4.18 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 13.8 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 5-20 % porosity |
| diam. 142 mm | diam. 47 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm |
| parameter 0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate, 0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración Isopore
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?