TANKVNT22
Filtro de ventilación
pore size 0.22 μm, carbon, and soda lime, Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
uso
(for type 3 water)
envase
pkg of 2 units
fabricante / nombre comercial
Milli-Q®
Altura
33 cm (12.8 in.)
tamaño de poro
0.22 μm pore size
compatibilidad
for use with SDS
for use with tanks
Descripción general
- El filtro de ventilación protege el agua purificada muy sensible almacenada de posibles contaminantes del entorno, como el dióxido de carbono, partículas, microorganismos y compuestos orgánicos volátiles que provienen principalmente de la atmósfera del laboratorio.
- Contiene una combinación de medios de purificación cuidadosamente seleccionados para eliminar los contaminantes atmosféricos que podrían degradar la calidad del agua purificada durante el almacenamiento. Contiene cal sodada para evitar la contaminación por CO2 .
- Los cartuchos del filtro de venteo están fabricados en polipropileno, polietersulfona y resina de estireno-acrilonitrilo.