TANKPE060
Tanque de almacenamiento
60 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Sinónimos:
Tanques de almacenamiento de polietileno de 60 litros
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethylene
Características
Stores and protects pure water
envase
pkg of 1 unit
Parámetros
59 kg kg operating weight (130.1 lb)
Al × An × P
83.3 cm (32.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
capacidad
60 L
Diámetro
38 cm (14.96 in.)
volumen
60 L
60000 mL
compatibilidad
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
for use with RiOs™
Categorías relacionadas
Descripción general
El depósito almacena agua purificada suministrada por los sistemas de purificación de agua Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs™, RIOS™ Essential, AFS® D y AFS® Essential.
Aplicación
Características y beneficios
- Diseño compacto, que ahorra espacio.
- Incorpora los últimos avances técnicos y prestaciones avanzadas para el almacenamiento de agua con una pureza uniforme.
- Se selecciona el polietileno por su mínima liberación de extraíbles.
- Las paredes opacas bloquean la luz solar para evitar el crecimiento de algas.
- La suave superficie interna evita la formación de biopelícula.
- La forma cilíndrica minimiza la superficie en contacto con el agua.
- La base cónica del depósito permite un drenaje completo y facilita el enjuague durante la higienización.
- El agua purificada entra suavemente por la base del depósito, evitando la absorción de dióxido de carbono.
- La válvula frontal permite la dispensación manual del agua purificada.
- Las válvulas de distribución permiten la conexión a otros equipos del laboratorio.
- La tapa herméticamente cerrada bloquea la entrada de aire en el tanque.
- El filtro de ventilación del depósito (no incluido) protege el agua de los contaminantes atmosféricos.
- La función de rebosamiento aséptico mantiene la calidad del agua al evitar la retrocontaminación desde el desagüe.
- Una gran abertura superior permite la limpieza manual durante el procedimiento de desinfección.