Documentos clave
SYMBDTF02
Millipore
Bandeja de drenaje completa Steritest® Symbio
For 2 canisters, FLEX pump, High Integration
Sinónimos:
Salida
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel container (Drain Tray)
EPDM rubber seal
Agency
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
envase
pkg of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Steritest®
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio Pump
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La bandeja de drenaje completa Steritest® Symbio consta de un porta-recipientes de acero inoxidable, un colector de líquido de plástico y una junta. Esta bandeja está diseñada para 2 recipientes y el uso de la bomba FLEX en gran integración. La versátil bomba Steritest® Symbio FLEX se puede instalar en un aislador o en una campana de flujo laminar.
Aplicación
Accesorios para agilizar sus procedimientos de trabajo y aumentar la seguridad durante los ensayos de esterilidad.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany