Documentos clave
SX1247
Supelco
Sulfuric acid
95.5-96.5%, OmniTrace
Sinónimos:
Sulfuric acid, Oil
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
231-639-5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ácido sulfúrico, OmniTrace
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA 300
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
presión de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Ensayo
93-98%
Formulario
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
trazas de catión
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.1 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤0.5 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤1 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤0.1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤1 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nb: ≤0.1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
P: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Rb: ≤0.5 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Sb: ≤1 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤10 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤1 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.1 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤1 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels
Envase
Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case.
Información legal
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.