SX0760E
Sulfato de sodio
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications Tracepur®
Sinónimos:
Disodium Sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
Tracepur®
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
≤1% Mesh size (100 and finer)
pérdida
≤0.5% loss on ignition
color
white
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubilidad
200 g/L
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable