1.06637
Sulfato de sodio
anhydrous, coarse granules for analysis EMSURE® ACS
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
- Eliminación del sulfato de sodio del fosfato de hierro: el sulfato de sodio está involucrado también en los métodos para eliminar impurezas de compuestos químicos. Un estudio reciente se centró en desarrollar un método para eliminar el sulfato de sodio del fosfato de hierro, un proceso esencial en la producción de materiales de gran pureza para diversas aplicaciones industriales. Esta investigación pone de relieve la importancia del sulfato de sodio en los procesos químicos de refinado y en la mejora de la calidad de los productos industriales (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
Valor de pH (5 %; agua): 5,2 - 9,2
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,001 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,01 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,002 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,001 %
Pérdida por ignición (800 °C): ≤ 0,5 %
Tamaño de partícula (250- 2000 µm): ≥ 85 %
Se ajusta a ACS
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.