SX0550
Sodium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Sodium Fluoride, Disodium Fluoride
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
presión de vapor
1 hPa ( 1077 °C)
Ensayo
≥99.5% (precipitation titration)
Formulario
crystals
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofluoric acid)
≤0.1% Sodium fluosilicate (Na2SiF6)
pérdida
≤0.2% loss on drying, 150°C
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
solubilidad
soluble 42 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
trazas de catión
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable