STC41TTN01
Lynx® ST
1" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and outlet
Sinónimos:
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
About This Item
Productos recomendados
Materiales
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Lynx®
Parámetros
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
L × An
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
Adaptador
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
Nota de preparación
Gamma compatible hasta 50 kGy; Vapor a 135 °C durante 30 min (cerrado) 2 veces
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.