Merck
VPMD101NB1
Millipore
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Sinónimos:
Viresolve® Pro Device Modus 1.1
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Quality Level
product line
EMPROVE® Filter
manufacturer/tradename
Viresolve®
parameter
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Scale studies/Pilot)
H
5.92 cm (2.33 in.)
L
18.62 cm (7.33 in.)
W
9.22 cm (3.63 in.)
device size
1.1 in.
filtration area
0.017 m2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
fitting
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
Categorías relacionadas
General description
Configuración del dispositivo: Dispositivo Modus 1.1
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: Parvovirus
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: purificación de proteínas
  • Indicaciones de uso: Eliminación vírica
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía del usuario suministrada con este producto
  • Condiciones de almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con materiales materiales que cumplen los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Analysis Note
TOC/conductividad
Después de una descarga controlada de 50 l/m² de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64>.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Visite la Librería de documentos
Artículos
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.