SPR0LSIA1
Módulo de purificación LT SmartPak DQ3
Purifies pure and ultrapure water for Direct-Q® systems with low (<15 °C) feed water temperature
Sinónimos:
Módulo de purificación SmartPak®, Módulo de purificación LT SmartPak® DQ3 (baja temperatura)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
feature
Produces ultrapure water directly from tap water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SmartPak®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El SmartPak® DQ3 es un cartucho doble todo en uno que elimina las trazas de impurezas del agua del grifo. El primer cartucho combina medios de pretratamiento y una membrana de ósmosis inversa (RO). El segundo cartucho contiene resinas de intercambio iónico.
Este módulo contiene también Jetpore®, una exclusiva resina de intercambio iónico de lecho mixto de calidad ultrapura para producir agua purificada y agua ultrapura directamente del agua del grifo.
El SmartPak® debe sustituirse periódicamente durante el mantenimiento del sistema.
Para utilizar con sistemas de purificación de agua Direct-Q® con baja temperatura del agua de abastecimiento (<15 °C).
Application
Features and Benefits
- Pretratamiento (carbón activado y filtro de profundidad).
- Cartucho de ósmosis inversa.
- Carbón activado sintético.
- Resinas de intercambio iónico no utilizadas.
- Fácil mantenimiento: fácil de instalar y de sustituir.
- Certificado de calidad disponible en línea.